4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Fluoro-o-toluoyl chloride, 2-(Chlorocarbonyl)-5-fluorotoluene
PC2985-1G
PC2985-25G
PC2985-5G
PC2985-100G
APOSPC2985-1GEA
17.6
EUR
APOSPC2985-1G
APOSPC2985-25G
APOSPC2985-5G
APOSPC2985-100G
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride 99%
4-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
Formula:
C₈H₆ClFO MW: 172,584 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115881 Núm. CAS: 21900-43-6 UN: 3265 ADR: 8,III |