3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300011-1G PC300011-250MG PC300011-500MG PC300011-2.5G
APOSPC300011-1GEA 519 EUR
APOSPC300011-1G APOSPC300011-250MG APOSPC300011-500MG APOSPC300011-2.5G
3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
3-Nitro-2-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Formula: C₈H₆F₄N₂O₃
MW: 254,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28967936
Núm. CAS: 1980049-92-0