3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300500-1G PC300500-100MG
APOSPC300500-1GEA 79.9 EUR
APOSPC300500-1G APOSPC300500-100MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263228
Núm. CAS: 1000341-21-8