8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300502-1G PC300502-250MG
APOSPC300502-1GEA 173 EUR
APOSPC300502-1G APOSPC300502-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847631
Núm. CAS: 1277178-00-3