3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300504-1G
PC300504-250MG
APOSPC300504-1GEA
433
EUR
APOSPC300504-1G
APOSPC300504-250MG
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₄BrF₃N₂ Pto. de fusión: 141…142 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22551931 Núm. CAS: 1263061-60-4 |