2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,4-Dihydro-2-methyl-3-oxo-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazine, 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[b][1,4]oxazin-3-one
PC300508-1G
PC300508-250MG
APOSPC300508-1GEA
244
EUR
APOSPC300508-1G
APOSPC300508-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula:
C₁₀H₈F₃NO₂ MW: 231,171 g/mol Pto. de fusión: 154…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19376607 Núm. CAS: 189940-07-6 |