5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300509-1G PC300509-250MG PC300509-5G
APOSPC300509-1GEA 248 EUR
APOSPC300509-1G APOSPC300509-250MG APOSPC300509-5G
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 95%
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₄F₃NO
Pto. Ebullición: 40…42 °C (1 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19374815
Núm. CAS: 1267217-46-8