2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 219 EUR
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₉H₆F₃NO
MW: 201,145 g/mol
Pto. de fusión: 34…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09222481
Núm. CAS: 175785-41-8