2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300516-250MG
APOSPC300516-250MGEA 53.8 EUR
APOSPC300516-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,564 g/mol
Pto. de fusión: 26…28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18250484
Núm. CAS: 114997-91-0