2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300517-100MG PC300517-1G PC300517-250MG
APOSPC300517-100MGEA 0 EUR
APOSPC300517-100MG APOSPC300517-1G APOSPC300517-250MG
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formula: C₈H₄F₃NOS
Pto. de fusión: 166…168 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23183903
Núm. CAS: 13451-80-4