[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300518-1G PC300518-250MG
APOSPC300518-1GEA 102 EUR
APOSPC300518-1G APOSPC300518-250MG
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₄F₃NO₂
MW: 261,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025885
Núm. CAS: 886851-51-0