4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC300523-1G PC300523-5G
APOSPC300523-1GEA 116 EUR
APOSPC300523-1G APOSPC300523-5G
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
4-[(4-Fluoro-3-nitrophenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Formula: C₁₀H₇FN₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00587688
Núm. CAS: 524731-77-9