(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300525-1G PC300525-5G
APOSPC300525-1GEA 176 EUR
APOSPC300525-1G APOSPC300525-5G
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formula: C₆H₈F₃NO
Pto. de fusión: 56…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00764476
Núm. CAS: 127223-93-2