1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300528-1G PC300528-5G
APOSPC300528-1GEA 296 EUR
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Formula: C₁₃H₁₈FNO₃
MW: 255,285 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03724539
Núm. CAS: 170876-53-6