1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300529-1G PC300529-5G
APOSPC300529-1GEA 296 EUR
APOSPC300529-1G APOSPC300529-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-{[4-methyl-5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]thio}propan-2-ol
Formula: C₁₃H₁₃F₄N₃O₂S
MW: 351,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381087
Núm. CAS: 1440535-63-6