Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300532-1G PC300532-250MG
APOSPC300532-1GEA 284 EUR
APOSPC300532-1G APOSPC300532-250MG
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrFN₂O₂
MW: 287,085 g/mol
Pto. de fusión: 52…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23159158
Núm. CAS: 1427460-92-1