2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 397 EUR
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22577294
Núm. CAS: 1427461-10-6