3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300538-1G PC300538-5G
APOSPC300538-1GEA 0 EUR
APOSPC300538-1G APOSPC300538-5G
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₁₂H₇ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00244669
Núm. CAS: 95711-04-9