4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzohydrazide
PC300539-1G PC300539-5G
APOSPC300539-1GEA 193 EUR
APOSPC300539-1G APOSPC300539-5G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzhydrazide
Formula: C₁₃H₉ClF₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00245989
Núm. CAS: 1022610-19-0