3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300541-1G PC300541-5G PC300541-10G
APOSPC300541-1GEA 147 EUR
APOSPC300541-1G APOSPC300541-5G APOSPC300541-10G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₉H₅ClF₃N₃
MW: 247,604 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215317
Núm. CAS: 318469-19-1