2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-(trifluoromethyl)-1,3-benzodiazine, 6-(Trifluoromethyl)quinazolin-2-amine
PC300554-1G PC300554-250MG
APOSPC300554-1GEA 221 EUR
APOSPC300554-1G APOSPC300554-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Formula: C₉H₆F₃N₃
MW: 213,159 g/mol
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00835296
Núm. CAS: 190273-94-0