3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300558-1G
PC300558-5G
PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA
145
EUR
APOSPC300558-1G
APOSPC300558-5G
APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formula:
C₈H₃BrClF₃N₂ MW: 299,475 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07021357 Núm. CAS: 900019-65-0 |