1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300566-1G PC300566-5G
APOSPC300566-1GEA 174 EUR
APOSPC300566-1G APOSPC300566-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₆H₁₄ClF₃N₄O₂
MW: 386,756 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00793110
Núm. CAS: 478262-11-2