7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300572-1G
PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA
273
EUR
APOSPC300572-1G
APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Formula:
C₈H₈FN₃O MW: 181,167 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16631265 Núm. CAS: 1279842-87-3 |