2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Bromo-6-fluorophenyl)methanol
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 98.6 EUR
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
MW: 205,024 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263985
Núm. CAS: 261723-33-5