3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC300580-10G
PC300580-1G
PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA
625
EUR
APOSPC300580-10G
APOSPC300580-1G
APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₇H₅ClF₃NS MW: 227,635 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD17168287 Núm. CAS: 1378308-91-8 |