4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC300585-1G PC300585-5G
APOSPC300585-1GEA 87 EUR
APOSPC300585-1G APOSPC300585-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₉H₆F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04125794
Núm. CAS: 155431-35-9