5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300591-1G PC300591-250MG
APOSPC300591-1GEA 406 EUR
APOSPC300591-1G APOSPC300591-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₁₀H₇F₃N₂OS
MW: 260,236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12032266
Núm. CAS: 1171927-43-7