(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300594-1G PC300594-5G
APOSPC300594-1GEA 149 EUR
APOSPC300594-1G APOSPC300594-5G
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formula: C₁₃H₉ClF₃NO₂
MW: 303,664 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756229
Núm. CAS: 1160430-73-8