4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 186 EUR
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026272
Núm. CAS: 936343-96-3