4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Fluoro-4-formyldiphenyl ether
PC300613-1G PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA 186 EUR
APOSPC300613-1G APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,208 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09026269
Núm. CAS: 939758-29-9