[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300614-1G PC300614-5G
APOSPC300614-1GEA 248 EUR
APOSPC300614-1G APOSPC300614-5G
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Formula: C₁₃H₁₁FO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11190439
Núm. CAS: 1039900-00-9