Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300619-1G PC300619-5G
APOSPC300619-1GEA 248 EUR
APOSPC300619-1G APOSPC300619-5G
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,234 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00662461
Núm. CAS: 80254-85-9