1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300626-1G PC300626-500MG PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA 314 EUR
APOSPC300626-1G APOSPC300626-500MG APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Formula: C₁₀H₁₂F₃N₃
MW: 231,218 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114707
Núm. CAS: 118708-88-6