(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300628-1G PC300628-5G
APOSPC300628-1GEA 248 EUR
APOSPC300628-1G APOSPC300628-5G
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formula: C₁₃H₁₀F₃NO₂
MW: 269,219 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21602385
Núm. CAS: 1427460-22-7