1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC300629-1G PC300629-5G
APOSPC300629-1GEA 248 EUR
APOSPC300629-1G APOSPC300629-5G
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formula: C₁₄H₁₀F₃NO₂
MW: 281,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22370025
Núm. CAS: 1427460-55-6