8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC300630-1G
PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA
238
EUR
APOSPC300630-1G
APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Formula:
C₁₁H₈F₃NO₂ MW: 243,182 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16631270 Núm. CAS: 503147-99-7 |