4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC300632-1G PC300632-5G
APOSPC300632-1GEA 248 EUR
APOSPC300632-1G APOSPC300632-5G
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Formula: C₁₄H₇F₃N₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11035942
Núm. CAS: 1227954-96-2