2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300638-1G PC300638-5G
APOSPC300638-1GEA 102 EUR
APOSPC300638-1G APOSPC300638-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₈H₅F₃N₄
MW: 214,147 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12756232
Núm. CAS: 1227955-10-3