tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300641-1G PC300641-10G PC300641-5G
APOSPC300641-1GEA 288 EUR
APOSPC300641-1G APOSPC300641-10G APOSPC300641-5G
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(2-bromo-4-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
MW: 403,286 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11615818
Núm. CAS: 1227955-27-2