tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC300642-1G
PC300642-10G
PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA
288
EUR
APOSPC300642-1G
APOSPC300642-10G
APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Formula:
C₁₇H₂₄BrFN₂O₃ MW: 403,286 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11615819 Núm. CAS: 1227955-15-8 |