2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
PC300643-10G PC300643-5G
APOSPC300643-10GEA 1690 EUR
APOSPC300643-10G APOSPC300643-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₁H₅BrF₄N₂O
MW: 337,068 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520136
Núm. CAS: 1227955-13-6