1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC300646-1G PC300646-10G PC300646-5G
APOSPC300646-1GEA 193 EUR
APOSPC300646-1G APOSPC300646-10G APOSPC300646-5G
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Formula: C₁₃H₉F₃N₂O₂
MW: 282,218 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846259
Núm. CAS: 1227954-39-3