2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC300648-1G PC300648-10G PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA 193 EUR
APOSPC300648-1G APOSPC300648-10G APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formula: C₁₂H₇F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846261
Núm. CAS: 1227954-93-9