2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC300651-1G PC300651-10G PC300651-5G
APOSPC300651-1GEA 0 EUR
APOSPC300651-1G APOSPC300651-10G APOSPC300651-5G
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formula: C₁₃H₁₈ClFN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01453128
Núm. CAS: 416894-47-8