4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 296 EUR
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₈BrFN₂
Pto. Ebullición: 116 °C (2 mm Hg)
Pto. de fusión: 28…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06167002
Núm. CAS: 251925-14-1