4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC300662-1G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 145 EUR
APOSPC300662-1G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₅F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09736811
Núm. CAS: 954260-57-2