2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Methyl-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 290 EUR
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₆H₆F₃N₃
MW: 177,127 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13176794
Núm. CAS: 1193721-39-9