1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
Proveedor: Apollo Scientific
PC300671-1G PC300671-10G PC300671-5G
APOSPC300671-1GEA 198 EUR
APOSPC300671-1G APOSPC300671-10G APOSPC300671-5G
1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
Formula: C₁₀H₈F₃N₃O₃
MW: 275.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23159171
Núm. CAS: 779352-01-1