1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
PC300679-1G PC300679-5G PC300679-10G
APOSPC300679-1GEA 161 EUR
APOSPC300679-1G APOSPC300679-5G APOSPC300679-10G
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
1,1,1-Trifluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)but-3-en-2-one
Formula: C₁₄H₁₅F₃N₂O
MW: 284.277 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02186476
Núm. CAS: 478047-04-0